MABF3137
Anti-MXRA8 Antibody, clone 9E9
Sinonimo/i:
Dual Ig domain-containing cell adhesion molecule, Limitrin, Matrix remodeling-associated protein 8
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9E9, monoclonal
PM
calculated mol wt 49.13 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Informazioni sul gene
human ... MXRA8(54587)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Flow Cytometry in THP-1 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected MXRA8 in one million THP-1 cells.
Tested Applications
Inhibition Assay: A representative lot block MXRA8 activity and reduced TH17 cell trafficking across the blood brain barrier. (Charabati, M., et al. (2022). Sci Transl Med. 14(626): eabj0473).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected MXRA8 in Flow Cytometry applications (Charabati, M., et al. (2022). Sci Transl Med.14(626): eabj0473).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MXRA8 in Western Blotting applications (Charabati, M., et al. (2022). Sci Transl Med. 14(626): eabj0473).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2