MABF31
Anti-Alpha Defensin-5 (HD5) Antibody, clone 8C8
clone 8C8, from mouse
Sinonimo/i:
defensin, alpha 5, Paneth cell-specific, defensin, alpha 5, preproprotein, defensin-5, defensin 5, Defensin, alpha 5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8C8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DEFA5(1670)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected alpha defensin-5 (HD5) in normal human tranverse colon tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Normal human tranverse colon tissue
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1