MABF3083
Anti-SARS-CoV-2 Delta Spike Antibody, P681R Antibody, clone 4C5-B2
Sinonimo/i:
S glycoprotein Delta P681R, Spike glycoprotein Delta P681R
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C5-B2, monoclonal
PM
calculated mol wt 141.18 kDa
observed mol wt ~200 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
virus
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
vaccinia virus ... S(43740568)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293T cells transiently transfected with SARS-CoV-2 Delta spike B.1.617.2.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SARS-CoV-2 Delta spike protein (P681R) in lysate from HEK293T cells transiently transfected with SARS-CoV-2 Delta spike B.1.617.2, but not in wild-type HEL293T cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 Delta spike protein (P681R) in Various whole cell lysates of HEK293T SARS-CoV-2 spike transfectants (Data courtesy of Dr. Stefan Schüchner and Dr. Egon Ogris (Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1