MABF3056
Anti-CD36 Antibody, clone ZND36-6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ZND36-6, monoclonal
PM
calculated mol wt 52.70 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG2a
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Cd36(12491)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunocytochemistry in NIH 3T3 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected CD36 in NIH 3T3 cells.
Tested Applications
Flow Cytometry: A representative lot detected CD36 in Flow Cytometry applications (Tsugita, M., et al. (2017). Cell Rep. 18(5):1298-1311; Omori, S., et al. (2021). Cell Rep. 34(6):108734).
Inhibition Assay: A representative lot of this antibody partially inhibited IL-1b secretion by bone marrow derived macrophages. (Tsugita, M., et al. (2017). Cell Rep. 18(5):1298-1311).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2