MABF2154
Anti-Ricin B Chain Antibody, clone RBC11
clone RBC11, from mouse
Sinonimo/i:
RBC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RBC11, monoclonal
Reattività contro le specie
Ricinus communis
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA Analysis: A representative lot detected Ricin B chain in ELISA applications (Maddaloni, M., et. al. (2004). J Immunol. 172(10):6221-8; Simon, S., et. al. (2015). Toxins (Basel) 7(12):4967-86).
Inflammation & Immunology
Qualità
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected Ricin B chain in an indirect ELISA.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1