Documenti fondamentali
MABF2061
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-TAPA-1 (CD81), clone 5A6
clone 5A6, from mouse
Sinonimo/i:
CD81 antigen, 26 kDa cell surface protein TAPA-1, Target of the antiproliferative antibody 1, Tetraspanin-28, Tspan-28
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5A6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD81(975)
Descrizione generale
L′antigene CD81 (UniProt: P60033; conosciuto anche come proteina della superficie cellulare TAPA-1 di 26 kDa, target dell′anticorpo antiproliferativo 1, tetraspanina-28, Tspan-28, CD81) nell′uomo è codificato dal gene CD81 (conosciuto anche come TAPA1, TSPAN28) (Gene ID: 975). La TAPA-1 è una proteina di membrana multipasso non glicosilata, omodimerica, della famiglia delle tetraspanine (TM4SF). È espressa in una grande varietà di cellule, tra cui linee cellulari di tumori ematolinfatici, neuroectodermici e mesenchimali, e si ritiene che svolga un ruolo nella regolazione della crescita delle cellule di linfoma. Contiene quattro domini transmembrana, due loop extracellulari e brevi estremità N e C-terminali intracellulari. La TAPA-1 influenza adesione cellulare, morfologia, attivazione, proliferazione e differenziazione dei linfociti B, T e di altre cellule. Nei linfociti B fa parte di un complesso che coinvolge i recettori CD21, CD19 e Leu13. Questo complesso è ritenuto responsabile della riduzione della soglia di attivazione dei linfociti B attraverso il recettore dei linfociti B, facendo da ponte tra il riconoscimento specifico dell'antigene e il riconoscimento del complemento mediato da CD21. È stato dimostrato che nei linfociti T si associa con CD4 e CD8 e fornisce un segnale costimolatorio con CD3. È stato inoltre evidenziato che agisce come recettore per il virus dell'epatite C (HCV) negli epatociti. Mutazioni nel gene CD81 causano l'immunodeficienza comune variabile 6 (CVID6), caratterizzata da carenza di anticorpi, ipogammaglobulinemia, infezioni batteriche ricorrenti e incapacità di generare una risposta anticorpale contro gli antigeni. (Levy S., et al. (1998). Annu. Rev. Immunol.16; 89-109; Oren, R., et al. (1990). Mol. Cell Biol. 10(8):4007-15).
Specificità
Il clone 5A6 rivela la TAPA-1 (CD81) in cellule umane.
Immunogeno
Cellule intere OCI-LY8 (linea cellulare di Cellosaurus).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
L′anticorpo anti-TAPA-1 (CD81), clone 5A6, N° Cat. MABF2061, è un anticorpo monoclonale di topo che rivela la TAPA-1 (CD81) ed è stato testato per citometria a flusso, saggio di inibizione, immunoprecipitazione e Western blotting.
Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la TAPA-1 (CD81) in applicazioni di Western blotting (Clark, K.L., et. al. (2004). J Biol Chem. 279(19):19401-6).
Saggio di immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo ha immunoprecipitato la TAPA-1 (CD81) in applicazioni di immunoprecipitazione (Clark, K.L., et. al. (2004). J Biol Chem. 279(19):19401-6; Oren, R., et. al. (1990). Mol Cell Biol. 10(8):4007-15).
Saggio di citometria a flusso: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la TAPA-1 (CD81) in applicazioni di citometria a flusso (van Zelm, M.C., et. al. (2010). J Clin Invest. 120(4):1265-74; Oren, R., et. al. (1990). Mol Cell Biol. 10(8):4007-15).
Inibizione: un lotto rappresentativo ha inibito la crescita e la proliferazione della linea di cellule OCI-LY8. (Oren, R., et. al. (1990). Mol Cell Biol. 10(8):4007-15).
Qualità
Valutata mediante citometria a flusso in cellule HUH-7.
Analisi di citometria a flusso: 1 µg di questo anticorpo ha permesso di rivelare la TAPA-1 (CD81) in 1 milione di cellule HUH-7.
Descrizione del bersaglio
25,81 kDa, calcolato.
Stato fisico
Anticorpo monoclonale di topo (IgG1) purificato contenente PBS, senza azoturi.
Formato: purificata
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -20°C dalla data di ricevimento. Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash