MABF1983M
Anti-CD8a Antibody, clone YTS 169.4
clone YTS 169.4, from rat
Sinonimo/i:
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-cell surface glycoprotein Lyt-2, CD_antigen CD8a
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
YTS 169.4, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunodepletion: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cd8A(12525)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD8a in Flow Cytometry applications (Noort, W.A., et. al. (1996). Transpl Immunol. 4(3):198-202).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected CD8a in Immunohistochemistry applications (Wright, J.R. Jr, et. al. (1997). Ann Transplant. 2(3):12-6).
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD8a in mouse thymocytes.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2