MABF163D
Anti-CD20 (human), violetFluor® 450, clone 2H7 Antibody
clone 2H7, from mouse, violetFluor® 450
Sinonimo/i:
B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35, Leukocyte surface antigen Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, CD antigen CD20, CD20
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
violetFluor® 450
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H7, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MS4A1(931)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD20 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.