MABF147B
Anti-CD45R (B220) (human/mouse), redFluor® 710, clone RA3-6B2 Antibody
clone RA3-6B2, from rat, redFluor® 710
Sinonimo/i:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45R (B220)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
redFluor® 710
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RA3-6B2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPRC(5788)
mouse ... Ptprc(19264)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD45R (B220) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.