MABF143E
Anti-TER-119 (mouse), violetFluor® 450, clone TER-119 Antibody
clone TER-119, from rat, violetFluor® 450
Sinonimo/i:
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 5-phosphatase 1, Inositol polyphosphate-5-phosphatase of 145 kDa (SIP-145), SH2 domain-containing inositol 5′-phosphatase 1 (SH2 domain-containing inositol phosphatase 1 or short name: SHIP-1), p150Ship, TER-119
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
violetFluor® 450
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TER-119, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ly76(104231)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected TER-119 in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.