MABE979
Anti-Histone Demethylase JARID1C Antibody, clone 2B4.2
clone 2B4.2, from mouse
Sinonimo/i:
Lysine-specific demethylase 5C, Histone demethylase JARID1C, Jumonji/ARID domain-containing protein 1C, Protein SmcX, Protein Xe169
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B4.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KDM5C(8242)
mouse ... Kdm5C(20591)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected histone demethylase JARID1C in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1