MABE918
Anti-Brd4 Antibody, clone 1F11
clone 1F11, from mouse
Sinonimo/i:
Bromodomain-containing protein 4, Protein HUNK1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BRD4(23476)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Brd4 in 16 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2