MABE893
Anti-LSm1 Antibody, clone 5F3
clone 5F3, from rat
Sinonimo/i:
U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5F3, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Lsm1(67207)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated LSm1 from MEF cell lysate (Hoefig, K. P., et al. (2012). Nat Struct Mol Biol. 20(1):73-81.).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LSm1 in 10 µg of L-929 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1