MABE866
Anti-Mad2 Antibody, clone AS55-A12
clone AS55-A12, from mouse
Sinonimo/i:
Mitotic spindle assembly checkpoint protein MAD2A, HsMAD2, Mitotic arrest deficient 2-like protein 1, MAD2-like protein 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AS55-A12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAD2L1(4085)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Mad2 in PtK1 cells transfected with Alexa-Mad2 (De Antoni, A., et al. 2005. Curr Biol. 15(3):214-225.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Mad2 in HeLa cells transfected with pCMV expressing wild-type myc-tagged Mad2, and certain mutations of myc-tagged Mad2 (This mutant does not bind to the core of Mad1/Mad2) (De Antoni, A., et al. 2005. Curr Biol. 15(3):214-225.).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Mad2 in 10 µg of HEK293 cell lyate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1