MABE453
Anti-monoubiquityl Histone H2B (Lys119) Antibody, clone 7B4
clone 7B4, from mouse
Sinonimo/i:
H2BUb1, Histone H2B type 1-C/E/F/G/I, Histone H2B.1 A, Histone H2B.a, H2B/a, Histone H2B.g, H2B/g, Histone H2B.h, H2B/h, Histone H2B.k, H2B/k, Histone H2B.l, H2B/l, H2BUbK119, H2BK119Ub
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7B4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HIST1H2BC(8347)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Western Blotting Analysis: A representative lot detected monoubiquityl Histone H2B (Lys119) in differentiated hMSCs that were truncated with control and demostrated a loss of signal in differntiated hMSCs that ere transfected with RNF50 siRNA (Karpiuk, O., et al. (2012). Molecular Cell. 46:705-713).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected monoubiquityl Histone H2B (Lys119) in malignant, metastatic breast tumor and normal adjacent tissues (Prenzel, T., et al. (2011). AACR. OF1-OF15).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected monoubiquityl Histone H2B (Lys119) in HeLa cell lysates treated with and without Nocodazole.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1