MABE415
Anti-FoxP2 Antibody, clone FOXP2-73A/8
clone FOXP2-73A/8, from mouse
Sinonimo/i:
Forkhead box protein P2, CAG repeat protein 44, Trinucleotide repeat-containing gene 10 protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FOXP2-73A/8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXP2(93986)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis (IP): A representative lot of this antibody was demonstrated to immunoprecipitate FoxP2 using growth arrested 143B cells (Gascoyne D.M., et al. (2015). PLoS One, 10(6):e0128513).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected FoxP2 in human tonsil tissues (Campbell, A. J., et al. (2010). Br J Haematol. 149(2):221-230.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected FoxP2 in proliferating chondrocytes of murine E17.5 long bone (Gascoyne D.M., et al. (2015). PLoS One, 10(6):e0128513).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FoxP2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1