MABE357
Anti-PRMT7 Antibody, clone 7G11
clone 7G11, from mouse
Sinonimo/i:
Protein arginine N-methyltransferase 7, Histone-arginine N-methyltransferase PRMT7, [Myelin basic protein]-arginine N-methyltransferase PRMT7
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7G11, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRMT7(54496)
mouse ... Prmt7(214572)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PRMT7 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1