MABE254
Anti-Protein-arginine deiminase 4 Antibody, clone 10F1
clone 10F1, from mouse
Sinonimo/i:
HL-60 PAD, Protein-arginine deiminase type-4, Peptidylarginine deiminase IV, Protein-arginine deiminase type IV
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10F1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PADI4(23569)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualità
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Protein-arginine deminiase 4 in 10 µg DMSO treated and untreated HL-60 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
DMSO treated and untreated HL-60 cell lysates
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1