MABE2044
Anti-SPIB Antibody, clone 235D
Sinonimo/i:
Transcription factor Spi-B
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
235D, monoclonal
PM
calculated mol wt 28.82 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPIB(6689)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human tonsil tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected SPIB in human tonsil tissue sections.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SPIB in Western Blotting application (Montes-Moreno, S., et al. (2013). Blood. 121(4); 643-7).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A representative lot detected SPIB in Immunohistochemistry application (Montes-Moreno, S., et al. (2013). Blood. 121(4); 643-7).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1