MABE2028
Anti-FAN1 Antibody, clone 1A11-2-A
Sinonimo/i:
EC:3.1.21, FANCD2/FANCI-associated nuclease 1, Fanconi-associated nuclease 1, Myotubularin-related protein 15, hFAN1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A11-2-A, monoclonal
PM
calculated mol wt 114.23 kDa
observed mol wt ~115 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... FAN1(22909)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in lysate from wild-type HeLa cells.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected FAN1 in lysate from wild-type HeLa cells, but not in lysate form FAN1 knockout HeLa cells.
Tested Applications
Proximity Ligation Assay: A representative lot detected FAN1 in Proximity Ligation Assay (Porro, A., et al. (2021). Sci Adv. 7(31):eabf7906).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FAN1 in Western Blotting applications (Porro, A., et al. (2021). Sci Adv. 7(31):eabf7906).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1