MABE1893
Anti-RFC1 Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6, monoclonal
PM
calculated mol wt 128.26 kDa
observed mol wt ~140 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RFC1(5981)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysates.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected Replication factor C subunit 1 (RFC1) in HepG2 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RFC1 in Western Blotting applications (Farina, A., et. al. (2008). J Biol Chem. 283(30):20925-36).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1