MABE1782
Anti-phospho-E2F1 (Ser375) Antibody, clone 71-10
clone 71-10, from rabbit
Sinonimo/i:
Transcription factor E2F1, E2F-1, PBR3, Retinoblastoma-associated protein 1, RBAP-1, Retinoblastoma-binding protein 3, RBBP-3, pRB-binding protein E2F-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
71-10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer375/pSer375)
Informazioni sul gene
human ... E2F1(1869)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected phospho-E2F1 (Ser375) in HEK293 cells transfected with E2F1 wild type-GST,, but not in HEK 293 cells transfected with E2F1 wild type-GST with alanine substituted for serine at 375.