Documenti fondamentali
MABE1151
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-OASIS(CREB3L1), clone 10H1
clone 10H1, from mouse
Sinonimo/i:
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1, cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1, Old astrocyte specifically-induced substance, OASIS
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10H1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CREB3L1(90993)
Descrizione generale
La proteina CREB3L1 (cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1, UniProt: Q96BA8; nota anche come cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1, Old astrocyte specifically-induced substance, OASIS) è codificata dal gene CREB3L1 (noto anche come OASIS, PSEC0238) (Gene ID: 90993) nell′uomo. OASIS è una proteina di membrana di tipo II a singolo passo che funge da fattore di trascrizione e che è coinvolta nella risposta a proteine malpiegate (UPR). Lega la sequenza consenso 5′-GTGXGCXGC-3′ del DNA. Presenta un dominio citoplasmatico (aa 1-374), un dominio elicoidale (aa 375-395) e un dominio luminale (aa 396-519). In condizioni di assenza di stress del reticolo endoplasmatico (ER), è inserita nelle membrane dell′ER, con i domini N-terminali di attivazione della trascrizione e di legame al DNA orientati verso il lato citosolico della membrana. In risposta allo stress ER, viene invece trasportata all′apparato del Golgi dove viene scissa in modo sito-specifico dalle proteasi S1P/MBTPS1 e S2P/MBTPS2. Il dominio citosolico N-terminale così rilasciato viene quindi traslocato all′interno del nucleo dove può attivare la trascrizione di specifici geni bersaglio. OASIS svolge inoltre un ruolo fondamentale nella formazione delle ossa attivando la trascrizione di COL1A1 (e forse anche di COL1A2) e la secrezione di proteine​della matrice ossea. Si lega direttamente ad una sequenza elemento UPR (UPRE)-simile posta in una regione osteoblasto-specifica del promotore di COL1A1 inducendone la trascrizione. OASIS è inoltre necessaria per proteggere gli astrociti dalla morte cellulare indotta dallo stress ER. Negli astrociti, si lega all'elemento CRE (cAMP response element) del promotore di BiP/HSPA5 e partecipa alla sua attivazione trascrizionale. È stato riportato che le mutazioni a carico del gene CREB3L1 causano l'osteogenesi imperfetta, una malattia del tessuto connettivo caratterizzata da bassa massa ossea, fragilità ossea e suscettibilità alle fratture a seguito di un trauma minimo.
Specificità
Il clone 10H1 rileva CREB3L1 nei tessuti umani. Riconosce un epitopo posto all′interno di una regione di 35 amminoacidi nella regione N-terminale.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a una regione di 35 aminoacidi nell′N-terminale di OASIS (CREB3L1) umano.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:50 da un lotto rappresentativo ha rilevato OASIS (CREB3L1) nel pancreas umano e nei tessuti delle tonsille umane.
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha rilevato OASIS (CREB3L1) in applicazioni di immunoistochimica (Denard, B., et. al. (2015). PLoS One. 10(6):e0129233).
Western blotting: Un lotto rappresentativo ha rilevato OASIS (CREB3L1) in analisi di Western Blotting (Denard, B., et. al. (2015). PLoS One. 10(6):e0129233; Chen, Q., et. al. (2016). Mol Cell Biol. 63(4):567-78).
L′anticorpo anti-OASIS (CREB3L1), clone 10H1, N. Cat. MABE1151, è un anticorpo monoclonale di topo altamente specifico diretto contro la proteina Cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1. E′ stato testato in immunoistochimica (paraffina) e Western Blotting.
Qualità
Testato mediante immunoistochimica su tessuto di tumore alla prostata umano.
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:50 di questo anticorpo ha rilevato OASIS (CREB3L1) in sezioni di tessuto di tumore alla prostata umano.
Descrizione del bersaglio
57,00 kDa, calcolato.
Stato fisico
Formato: purificata
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Daniele Pittari et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 986997-986997 (2022-11-01)
Upon progesterone stimulation, Endometrial Stromal Cells (EnSCs) undergo a differentiation program into secretory cells (decidualization) to release in abundance factors crucial for embryo implantation. We previously demonstrated that decidualization requires massive reshaping of the secretory pathway and, in particular, of