MABE1135
Anti-TRF2 Antibody, clone T2JKM3
clone T2JKM3, from mouse
Sinonimo/i:
Telomeric repeat-binding factor 2, TTAGGG repeat-binding factor 2, Telomeric DNA-binding protein, TERF2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
T2JKM3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TERF2(7014)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected TRF2 in HT1080 cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TRF2 in HT1080 cell lysate.