MABE1074
Anti-SMARCA3 (HLTF) Antibody, clone 11-1
clone 11-1, from mouse
Sinonimo/i:
Helicase-like transcription factor, DNA-binding protein/plasminogen activator inhibitor 1 regulator, HIP116, RING finger protein 80, Sucrose nonfermenting protein 2-like 3, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamil
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HLTF(6596)
Descrizione generale
Ref.: Arcolia, V et al. (2014). BMC Cancer 14, 492.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected predominantly nuclear HLTF (SMARCA3) immunoreactivity in human breast cancer tissue section.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1