MABD24A4
Anti-NANOG Antibody, clone 7F7.1, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 7F7.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
Homeobox protein NANOG, Homeobox transcription factor Nanog, hNanog
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7F7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NANOG(79923)
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2