MABC991
Anti-PD-L1 Antibody, clone 10F.9G2
clone 10F.9G2, from rat
Sinonimo/i:
PD-L1, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1, B7 homolog 1, B7-H1, CD274
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10F.9G2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Induces Function Analysis: Blockade with a representative lot of anti-PD-L1 combined with IL-2 enhanced antiviral CD8 T cell responses during chronic LCMV infection (West, E.E., et. al. (2013). J Clin Invest. 123(6):2604-15).
Inhibition Analysis: A representative lot blocked the action of PD-L1 (Grabie, N., et. al. (2007). Circulation. 116(18):2062-71;West, E.E., et. al. (2013). J Clin Invest. 123(6):2604-15;El Annan, J., et. al. (2010). Invest Ophthalmol Vis Sci. 51(7):3418-23).
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PD-L1 in one million EL4 cells.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2