MABC606
Anti-RNF43 Antibody, clone 11C3.1
clone 11C3.1, from mouse
Sinonimo/i:
E3 ubiquitin-protein ligase RNF43, RING finger protein 43
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11C3.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNF43(54894)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RNF43 in 10 µg of HCT116 human colon carcinoma cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1