MABC286
Anti-Tankyrase-1/TNKS Antibody, clone 7D1.2
clone 7D1.2, from mouse
Sinonimo/i:
Tankyrase-1, TANK1, ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 5, ARTD5, Poly [ADP-ribose] polymerase 5A, TNKS-1, TRF1-interacting ankyrin-related ADP-ribose polymerase, Tankyrase I
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7D1.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNKS(8658)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Tankyrase-1/TNKS in neurons and glial cells in human cerebral cortex tissue, Purkinje, basket and granule cells in human cerebellum tissue, and neurons in human thalamus tissue.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Tankyrase-1/TNKS in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Uncharacterized bands may be observed in some lysates.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1