MABC1791
Anti-hMENA11a Antibody, clone A1
Sinonimo/i:
ENAH, Protein enabled homolog, hMENA11a, Mammalian enabled variant 11a
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A1, monoclonal
PM
calculated mol wt 66.5 kDa
observed mol wt ~90 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... ENAH(55740)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in T47D cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected hMENA11a in T47D cell lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected MENA11a/ENAH in Western Blotting application (Di Modugno, F., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(47):19280-5; Melchionna, R., et al. (2020). EMBO Rep. 21(11):e50078).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MENA11a/ENAH in Western Blotting applications (Di Modugno, F., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(47):19280-5).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected MENA11a/ENAH in Immunohistochemistry applications (Di Modugno, F., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(47):19280-5).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1