MABC1166
Anti-iASPP Antibody, clone LX128.5
clone LX128.5, from mouse
Sinonimo/i:
RelA-associated inhibitor, Inhibitor of apoptosis-stimulating protein of p53, Inhibitor of ASPP protein, NF-kB-interacting protein 1, PPP1R13B-like protein, Protein iASPP
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LX128.5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP1R13L(10848)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Note: iASPP is expressed at intercalated discs. To prepare heart tissue sections for iASPP staining, it is important to cut the tissues at an angle parallel to the plane of the intercalated discs.
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected iASPP in mouse heart tissue.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1