MABC1144
Anti-LMO-2 (Rhombotin-2) Antibody, clone 1A9-3B11
clone 1A9-3B11, from mouse
Sinonimo/i:
Rhombotin-2, Cysteine-rich protein TTG-2, LIM domain only protein 2, LMO-2, T-cell translocation protein 2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A9-3B11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LMO2(4005)
Descrizione generale
Ref.: Mao S., et al. (1997) Oncogene 14, 1531-1539.
Immunogeno
Applicazioni
Clone 1A9-3B11 exhibits similar property as clone 1A9-1 subcloned from the same parental hybridoma culture (Natkunam, Y., et al. (2007). Blood. 109(4):1636-1642). Please refer to Natkunam, Y., et al. (2007) regarding Immunohistochemistry and Western Blotting applications using the related subclone 1A9-1.
Apoptosis & Cancer
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LMO-2 (Rhombotin-2) in human kidney tissue section.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1