MABC1111
Anti-Angiogenin Antibody, clone C527
clone C527, from mouse
Sinonimo/i:
Angiogenin-1, Ribonuclease 5, RNase 5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C527, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Informazioni sul gene
mouse ... Ang(11727)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA Analysis: A representative lot detected Angiogenin in ELISA applications (Goncalves, K.A., et. al. (2016). Cell. 166(4):894-906).
Apoptosis & Cancer
Qualità
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected recombinant mouse angiogenin.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1