MABC1021
Anti-G-CSF-R/CD114 Antibody, clone 5A11.1
clone 5A11.1, from mouse
Sinonimo/i:
Granulocyte colony-stimulating factor receptor, CD114, G-CSF-R, G-CSF receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5A11.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSF3R(1441)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected 50 ng of GST-tagged recombinant human G-CSF-R cytoplasmic domain fragment.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1