MAB858-3F-5
Anti-RSV Antibody, nucleoprotein, clone 130-12H
clone 130-12H, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
RSV
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
130-12H, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2