MAB858-2-5
Anti-RSV Antibody, glycoprotein, all type A, B strains, clone 131-2G
clone 131-2G, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
RSV
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
131-2G, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Indirect Immunofluorescence (fresh frozen tissue sections)
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
RSV Control Slides, Catalogue Number 5012-5
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2