MAB5580
Anti-Arrestin Antibody, visual
ascites fluid, Chemicon®
Sinonimo/i:
S-antigen, rod arrestin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, pig, bovine, goat, sheep
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SAG(6295)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Sensory & PNS
Immunohistochemistry
Immunopurification of arrestin
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1