MAB5414
Anti-Notch 1 Antibody, extracellular, clone 8G10
culture supernatant, clone 8G10, Chemicon®
Sinonimo/i:
Motch A, mT14, p300
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster (Syrian)
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8G10, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NOTCH1(4851)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunohistochemistry on paraformaldehyde fixed frozen tissue sections.
Flow Cytometry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: brain, lung, thymus.