MAB5230
Anti-CASK Antibody, clone K56A
clone K56A, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
K56A, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASK(8573)
rat ... Cask(29647)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Immunocytochemistry: 0.5-1.0 μg/mL
Immunohistochemistry on 4% paraformaldehyde fixed tissue: 0.5- 1.0 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2