MAB5206
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, DE2
Sinonimo/i:
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Amyloid Antibody, β 1-16, clone DE2, culture supernatant, clone DE2, Chemicon®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DE2, monoclonal
Reattività contro le specie
monkey, bovine, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
WGK 1