MAB4603
Anti-Caspase 3 Antibody, large subunit & proform, clone 3CSP03
clone 3CSP03, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CPP32
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3CSP03, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASP3(836)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Immunoprecipitation: 2 μg/mg of protein lysate Immunohistochemistry (frozen and paraffin): 2-4 μg/ml for 30 minutes at RT. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6.0, for 10-20 min. followed by cooling for 20 min. at RT.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2