MAB4418
Anticorpo anti-omologo 2 dei geni achaete-scute, clone 7E2
clone 7E2, from mouse
Sinonimo/i:
achaete-scute complex (Drosophila) homolog-like 2, achaete-scute complex homolog 2 (Drosophila), achaete-scute complex homolog-like 2, achaete-scute complex-like 2, achaete-scute complex-like 2 (Drosophila), mammalian achaete/scute homologue 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7E2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ASCL2(430)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitazione della cromatina: un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in ChIP (Hatzis, P., et al., 2008).
Qualità
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare l′omologo 2 dei geni achaete-scute in 10 µg di lisato di tessuto di placenta umana.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1