Documenti fondamentali
MAB4162
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-MDR1, specifico per il dominio extracellulare della Pgp umana, clone MM4.17
clone MM4.17, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
P-glycoprotein, CD243, p170, Pgp
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MM4.17, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Categorie correlate
Specificità
Riconosce un epitopo che mappa nel dominio extracellulare della proteina Pgp e rileva bassi livelli di espressione di questa proteina in cellule MDR umane vive (intatte) (Cianfriglia, 2002). L′epitopo è stato mappato a livello di singolo amminoacido usando varie tecniche (Cianfriglia, 1994 and Poloni, 1995).
Applicazioni
Citometria a flusso
Immunoistochimica su sezioni fissate in formalina e incluse in paraffina
Microscopia elettronica e confocale
ELISA
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L′anticorpo anti-MDR1, specifico per il dominio extracellulare di Pgp umana, clone MM4.17, è un anticorpo mirato contro MDR1 per l′uso nei saggi di FC e IH.
Stato fisico
Formato: purificato
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Role of SLC6A6 in promoting the survival and multidrug resistance of colorectal cancer.
Yasunaga, M; Matsumura, Y
Scientific Reports null
Jingwei Zhang et al.
British journal of pharmacology, 165(1), 120-134 (2011-05-28)
Intracellular pharmacokinetics of anticancer drugs in multi-drug resistance (MDR) cancer cells is hugely important in the evaluation and improvement of drug efficacy. By using adriamycin as a probe drug in MDR cancer cells, we developed a cellular pharmacokinetic-pharmacodynamic (PK-PD) model
Wanyuan Chen et al.
Oncology reports, 41(1), 67-76 (2018-10-27)
Pancreatic cancer (PC) is a lethal solid malignancy with resistance to traditional chemotherapy. Recently, considerable studies have demonstrated the ubiquitous antitumor properties of gene therapy mediated by the oncolytic vaccinia virus. The second mitochondrial‑derived activator of caspase (Smac) has been