MAB390-100UG
Anti-p75 LNGFR Antibody, Saporin conjugated, clone 192
clone 192, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
p75 Low Affinity Neurotrophin Receptor, NGFR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
saporin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
192, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Non deve reagire con
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunolesioning: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NGFR(4804)
Specificità
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Neurochemistry & Neurotrophins