Documenti fondamentali
MAB3422
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-istone, clone H11-4
clone H11-4, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anticorpo anti-istone
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
H11-4, monoclonal
Reattività contro le specie
hamster, bovine, opossum, rat, human, Xenopus
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... H2AC21(317772)
Descrizione generale
Esistono 5 proteine ​istoniche principali coinvolte nella struttura della cromatina delle cellule eucariotiche. Le cinque classi principali di proteine istoniche sono: H1/H5, H2A, H2B, H3 e H4. Gli istoni H2A, H2B, H3 e H4 sono detti istoni del core, mentre gli istoni H1 e H5 sono noti come istoni linker. Caratterizzati da un dominio globulare principale e da una lunga coda N-terminale, gli istoni sono coinvolti nella formazione dei nucleosomi che si organizzano nella classica struttura a ′collana di perle′ Costituiscono la principale componente proteica della cromatina e fungono da rocchetti attorno ai quali si avvolge il DNA; svolgono inoltre un ruolo nella regolazione dell′espressione genica.
Specificità
Essendo gli istoni proteine altamente conservate, si prevede che questo anticorpo sia caratterizzato da un′ampia reattività di specie.
L′anticorpo lega in maniera specifica il determinante antigenico che è presente su tutte e cinque le proteine istoniche e riconosce gli istoni H1, H2A, H2B, H3 e H4 con sensibilità tra loro comparabili.
Immunogeno
Frazioni nucleari di cellule HeLa purificate
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Rilevate gli istoni con l'anticorpo anti-istone, clone H11-4 (anticorpo monoclonale di topo), di cui è stata dimostrata l′idoneità per lavori di ICC, IHC e WB.
Saggio di Western blotting:
è stata utilizzata una diluizione 1:500 di un lotto precedente.
ELISA:
una concentrazione 1-5 µg/mL (APAAP) di un lotto precedente è stata utilizzata in immunoistochimica.
Immunoistochimica:
Per l′ IC sono stati utilizzati 1-5 μg/mL di un lotto precedente.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Sottocategoria di ricerca
Istoni
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisati di cellule PC3.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonali di topo purificate, in tampone contenente tampone fosfato 0,02 M a pH 7,6, NaCl 0,25M e azoturo di sodio allo 0,1%.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Se conservato in aliquote non diluite a 2-8ºC è stabile per sei mesi dalla data di ricevimento.
L′anticorpo liofilizzato è stabile a 2–8°C. Conservare il prodotto ricostituito e aliquotato in un intervallo di temperature compreso tra -15 e -25°C per un massimo di 12 mesi. Evitare di scongelare e ricongelare ripetutamente.
Risultati analitici
Controllo
Qualsiasi tessuto
Altre note
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Nontypeable Haemophilus influenzae initiates formation of neutrophil extracellular traps.
Juneau, RA; Pang, B; Weimer, KE; Armbruster, CE; Swords, WE
Infection and Immunity null
GSK1070916, a potent Aurora B/C kinase inhibitor with broad antitumor activity in tissue culture cells and human tumor xenograft models.
Mary Ann Hardwicke,Catherine A Oleykowski,Ramona Plant,Jamin Wang,Qiaoyin Liao et al.
Molecular Cancer Therapeutics null
GATA-1 modulates the chromatin structure and activity of the chicken alpha-globin 3' enhancer.
Escamilla-Del-Arenal, M; Recillas-Targa, F
Molecular and cellular biology null
TNF stimulates nuclear export and secretion of IL-15 by acting on CRM1 and ARF6.
Ouyang, S; Hsuchou, H; Kastin, AJ; Pan, W
Testing null
The transcriptional corepressor, PELP1, recruits HDAC2 and masks histones using two separate domains.
Choi, YB; Ko, JK; Shin, J
The Journal of Biological Chemistry null