MAB3392
Anti-Collagen Type III (COL3A1) Antibody
mouse monoclonal, 1E7-D7
Sinonimo/i:
collagen, type III, alpha 1, collagen, fetal, Ehlers-Danlos syndrome type IV, autosomal dominant, alpha1 (III) collagen, collagen alpha-1(III) chain
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Collagen Type III Antibody, clone IE7-D7, clone 1E7-D7, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E7-D7, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL3A1(1281)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blot Analysis: A previous lot of this antibody was used to detect collagen type III in western blot under non-reduced conditions (Werkmeister J.A., et al., 1988; Ramshaw, J.S., et al., 1988).
Some Collagen samples can be contaminated with other Collagen Types. When purified Collagen is used in an application the purity of the Collagen sample should be verified by SDS-page to minimize the risk of false positives.
Immunohistochemistry Analysis: A previous lot of this antibody was used to detect collagen type III in immunohistochemistry (Werkmeister J.A., et al., 1989; Werkmeister J.A., et al., 1989; Werkmeister J.A., et al., 1988).
Cell Structure
ECM Proteins
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:600 dilution of this antibody detected Collagen Type III in rat knee joint tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat knee joint tissue
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1