MAB3317
Anti-MMP-14 Antibody, hemopexin domain, clone 113-5B7
clone 113-5B7, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
MT1-MMP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
113-5B7, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, bovine, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG3κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP14(4323)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
MMPs & TIMPs
When tested against recombinant MT1-MMP (lacking the TM domain) expressed in CHO cells the antibody reacts with a band of ~59 kDa.
Immunohistochemistry: Frozen tissue sections; traditional formalin fixation is problematic. Paraffin-embedded tissue sections with PLP fixation required.
Immunoprecipitation
EIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Breast carcinoma tissue
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Manufactured by Daiichi Fine Chemical Co., Ltd
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2