MAB3314
Anti-MMP-16 Antibody, clone 117-10C6
clone 117-10C6, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
MT3-MMP
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
117-10C6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP16(4325)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2