Documenti fondamentali
MAB3307
Sigma-Aldrich
Anticorpo Anti-MMP-1, a.a. 332-350 hMMP1, clone 41-1E5
clone 41-1E5, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Fibroblast Collagenase, Interstitial Collagenase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
41-1E5, monoclonal
Reattività contro le specie
rabbit, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP1(4312)
Specificità
Reagisce specificamente sia con i precursori che con le forme attive della MMP-1 umana.
Immunogeno
Epitopo: aa 332-350 di hMMP1
Peptide sintetico corrispondente agli aa 332-350 della MMP-1 umana.
Applicazioni
Immunoblotting:
Per analisi immunoistochimica su tessuti fissati in PLP e inclusi in paraffina usare 5-20μg/mL. La fissazione con PLP è richiesta per ottenere un risultato ottimale. L'anticorpo è adatto anche per l′uso su tessuti congelati. La reattività ottenuta con la tradizionale fissazione in formalina è scarsa. Si raccomanda di effettuare lo smascheramento dell'antigene mediante trattamento con microonde
ElA
L'anticorpo anti-MMP-1, a.a. 332-350 di hMMP1, clone 41-1E5, rivela il livello di MMP-1. L′uso è stato validato e pubblicato in applicazioni di ELISA, IH(P) e WB.
Descrizione del bersaglio
52 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1122
Stato fisico
Formato liquido in tampone Na-fosfato 0,1 M, pH 7,0 contenente il 2% di sieroalbumina bovina priva di proteasi.
Formato: purificata
Risultati analitici
Controllo
Carcinoma della cervice uterina
Lisato di cellule SKBr-3.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Akt inhibition up-regulates MMP1 through a CCN2-dependent pathway in human dermal fibroblasts.
Andreea M Bujor,Sashidar Nakerakanti,Erin Morris,Faye N Hant,Maria Trojanowska
Experimental Dermatology null
Immunohistochemical demonstration of collagenase and tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP) in synovial lining cells of rheumatoid synovium
Okada, Y. et al.
Virchows Archiv. B, Cell Pathology Including Molecular Pathology, 59, 305-312 (1990)
Cdc42 downregulates MMP-1 expression by inhibiting the ERK1/2 pathway.
Deroanne, CF; Hamelryckx, D; Ho, TT; Lambert, CA; Catroux, P; Lapiere, CM; Nusgens, BV
Journal of Cell Science null
A one-step sandwich enzyme immunoassay for human matrix metalloproteinase 1 (interstitial collagenase) using monoclonal antibodies
Zhang, J. et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 219, 1-14 (1993)
Carine Strup-Perrot et al.
World journal of gastroenterology, 11(40), 6312-6321 (2006-01-19)
To investigate their expression and activity in the rat ileum after exposure to ionizing radiation along with that of the cellular effectors and molecular mediators involved in the regulation of MMPs. Rats were exposed to a single 10-Gy dose of