MAB3043
Anti-Connexin 35/36 Antibody, clone 9D7.2
clone 9D7.2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Cx35/36
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9D7.2, monoclonal
Reattività contro le specie
rabbit, fish
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... Gjd2(100341036)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blot: 1:500-1:1000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2